Print…
VWR® MiniStar/MiniStar blueline, Microcentrífuga
Fornecedor: VWR Collection
521-2161EA 199 EUR
521-2161 521-2162 521-2163 521-2319
VWR® MiniStar/MiniStar blueline, Microcentrífuga
Centrífugas Microcentrífugas
Esta centrífuga tem uma velocidade fixa de 6000 min⁻¹/2000×g ideal para aplicações que requerem forças g relativamente baixas tais como microfiltração, separação de células e redução rápida da centrifugação nas paredes do tubo.
  • Rotores de troca rápida: não são necessárias ferramentas para trocar os rotores nem para os fixar ao eixo do motor
  • Fácil de operar: feche a tampa da centrífuga para iniciar uma ciclo; pressione e solte a patilha na tampa para parar
O rotor tem capacidade de até oito microtubos de 1,5/2,0 ml. Também aceita tubos de 0,5 ml e 0,4 ml com os adaptadores fornecidos. O rotor de PCR adicional foi concebido para centrifugar quatro tiras de 8 tubos de PCR de 0,2 ml podendo funcionar com até 32 tubos individuais de 0,2 ml.
Fornecimento: fornecida com um rotor para 8 tubos de 1,5/2,0 ml, um rotor de 4 tiras (8× 0,2 ml), 8 adaptadores para tubos de 0,4 ml e 8 adaptadores para tubos de 0,5 ml.