Print…
Luvas de nitrilo, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
97610 97611 97612 97613 97614
112-4862EA 23.3 EUR
112-4862 112-4863 112-4864 112-4865 112-4866
Luvas de nitrilo, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Luvas
These gloves provide protection in life science and pharmaceutical manufacturing environments. The anti-static safety gloves provide all the comfort and assurance that is needed in research laboratories. The synthetic nitrile polymer (Acrylonitrile Butadiene) is highly watertight with a low risk of pinholes and, once on, these gloves will both dissipate static and minimise any risk of latex or silicone hypersensitivity, helping to keep hands healthy and protected while supporting contamination-free research.
  • Excelente proteção, limpeza e qualidade
  • Comprimento adicional dos punhos para proteção extra
  • Mais resistentes e mais finas do que o látex, com melhor proteção contra vários produtos químicos, incluindo substâncias citotóxicas
  • As pontas dos dedos texturizadas melhoram a aderência e a sensibilidade táctil
  • Os punhos reforçados proporcionam maior resistência
  • Ambidestras e descartáveis para rapidez de colocação, remoção e reciclagem
  • Isentas de látex de borracha natural ou silicone, o que reduz a possibilidade de reações de hipersensibilidade TIPO I associadas ao uso de luvas com látex
The gloves are ideal for use in higher-risk applications within life sciences, biomedical research, forensic science and non sterile drug manufacturing. Providing the highest level of protection in the Kimtech™ glove range, they are also food contact approved and provide protection against chemical splash and microorganism hazards. They are also ISO16604 virus resistant.
Certificações: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS), AQL 0,65
Food contact approved.