Print…
VWR®, Frascos para amostras de água, quadrados, estéreis
Fornecedor: VWR Collection
331-0074EA 94.9 EUR
331-0074 331-0076 VWRI331-0074.1 VWRI331-0075.1 VWRI331-0076.1 VWRI331-0077.1
VWR®, Frascos para amostras de água, quadrados, estéreis
Frascos Frascos para amostras de água
PET, transparente, com tampas de rosca em PP.
  • Doseado com Tiossulfato de sódio 18 mg (1,8%)
  • Tapado, doseado e irradiado
  • Resistência à temperatura: –10 a +40 °C
  • Excelente resistência ao choque
  • Graduado
Ideal para amostras de água. Frascos leves, rígidos e duráveis que economizam espaço. Tampa com cúpula e selo de segurança inviolável. O PET transparente garante uma boa visibilidade do nível do conteúdo.
Specific for UK demand.