Print…
Kits, teste de amônio, fotométrico, cuvetes LCK
Fornecedor: Hach
LCK303 LCK304 LCK305 LCK302 LCK502 LCK503 LCK505 LCK504
705-3006EA 142 EUR
705-3006 705-3007 705-3008 705-3005 HACHLCK502 HACHLCK503 HACHLCK505 HACHLCK504
Kits, teste de amônio, fotométrico, cuvetes LCK
Kits para análise ambiental
Testes em cuvetes para aplicações relacionadas com água.
  • Valores de medição precisos e fiáveis
  • Máxima segurança para os utilizadores, graças ao sistema fechado e à quantidade reduzida de reagentes
  • Dosagem prática e sem erros dos reagentes
  • Etiqueta com código de barras para reconhecimento automático no fotómetro
  • Diferenciação entre testes e intervalos de medição mediante codificação por cores
Prazo de validade: 18 meses a partir da data de produção.
Condições de armazenamento: 2 to 8 °C (manter refrigerado)
Certificações: ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1
Acessórios: Os testes estão aprovados oficialmente para muitos dos limites de deteção legalmente exigidos.