Print…
Sulfato de zinco 0.05 mol/l (0.05 N) em solução aquosa USP Test Solution (TS)
Fornecedor: VWR Chemicals
85378.180EA 17.1 EUR
85378.180 85378.260
Sulfato de zinco 0.05 mol/l (0.05 N) em solução aquosa USP Test Solution (TS)
Sulfato de zinco
Ready to use solutions.
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Fórmula: O₄SZn
Ponto de Fusão: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011302
Número CAS: 7733-02-0
EINECS: 0
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293