Print…
Tiossulfato de sódio 0.1 mol/l (0.1 N) em solução aquosa USP Test Solution (TS)
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
85374.180EA 22.5 EUR
85374.180 85374.260
Tiossulfato de sódio 0.1 mol/l (0.1 N) em solução aquosa USP Test Solution (TS)
Tiossulfato de Sódio
Ready to use test solutions (TS)
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Fórmula: Na₂S₂O₃
Peso Molecular: 158.11 g/mol
Ponto de ebulição: 100
Ponto de Fusão: 48
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003499
Número CAS: 7772-98-7
EINECS: 0
Merck Index: 12,08844