Print…
Hidróxido de sódio 1 N em solução aquosa USP Test Solution (TS)
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
85373.180EA 21.1 EUR
85373.180 85373.260
Hidróxido de sódio 1 N em solução aquosa USP Test Solution (TS)
Hidróxido de sódio
Ready to use solutions.
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Fórmula: NaOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 0
UN: 1824
ADR: 8,II