Print…
Turbidímetros de bancada, TL23
Fornecedor: Hach
LPV4449900210 LPV4449900120 LPV4449900310 LPV44499.00320
705-0982EA 5540 EUR
705-0982 705-0983 705-0984 705-1176
Turbidímetros de bancada, TL23
Turbidímetros
Com fontes de luz LED ou de tungsténio e um sistema ótico comprovado, nenhum outro instrumento oferece medições mais fiáveis, precisas e estáveis.
  • Improved and intuitive design with guided calibration and verification
  • USB port for data export and sample identification
  • Ratio technology that helps to overcome interference from colour and large particles
  • Coloured tactile LCD with commands
  • 90° detector
Concebidos para uma utilização simples em aplicações exigentes da indústria farmacêutica, cosmética, alimentar, química e petroquímica.
Certificações: Mais informação do produto