Print…
Nitrato de prata 0.1 N em solução aquosa USP Test Solution (TS)
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
85370.180EA 131 EUR
85370.180 85370.260
Nitrato de prata 0.1 N em solução aquosa USP Test Solution (TS)
Nitrato de prata
Ready to use solution.
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Fórmula: AgNO₃
Ponto de Fusão: 210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003414
Número CAS: 7761-88-8
EINECS: 0
UN: 3264
ADR: 8,III
ALCANCE: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM