Print…
Permanganato de potássio 0.1 N em solução aquosa USP Test Solution (TS)
Fornecedor: VWR Chemicals
85367.180EA 22.7 EUR
85367.180 85367.260
Permanganato de potássio 0.1 N em solução aquosa USP Test Solution (TS)
Permanganato de potássio
Ready to use test solution (TS).
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Fórmula: KMnO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011364
Número CAS: 7722-64-7
EINECS: 0
UN: 3082
ADR: 9,III