Print…
Carbonato de potássio em solução aquosa USP Test Solution (TS)
Fornecedor: VWR Chemicals
85365.180EA 24.1 EUR
85365.180 85365.260
Carbonato de potássio em solução aquosa USP Test Solution (TS)
Carbonato de potássio
Ready to use test solution (TS).
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Fórmula: K₂CO₃
Ponto de Fusão: 891 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011382
Número CAS: 584-08-7
EINECS: 0
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM