Print…
Ácido perclórico 0.1 N em solução aquosa USP Test Solution (TS) 34 conforms to USP 34
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
85359.180EA 43 EUR
85359.180 85359.260
Ácido perclórico 0.1 N em solução aquosa USP Test Solution (TS) 34 conforms to USP 34
Ácido perclórico
Ready to use test solutions (TS).
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Fórmula: HClO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011325
Número CAS: 7601-90-3
EINECS: 0
UN: 3264
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM