Print…
Dicloreto de mercúrio em solução aquosa USP Test Solution (TS)
Fornecedor: VWR Chemicals
85352.180EA 62.9 EUR
85352.180 85352.260
Dicloreto de mercúrio em solução aquosa USP Test Solution (TS)
Dicloreto de mercúrio
Ready to use test solution (TS).
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Fórmula: HgCl₂
Ponto de Fusão: 273 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011041
Número CAS: 7487-94-7
EINECS: 0
UN: 2922
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05901