Print…
Glicerina solução base USP Test Solution (TS)
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
85348.180EA 148 EUR
85348.180 85348.260
Glicerina solução base USP Test Solution (TS)
Glicerina
Ready to use test solution (TS).
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Fórmula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Peso Molecular: 92.09 g/mol
Ponto de ebulição: 290
Ponto de Fusão: 18.6
Densidade: 1.2102 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004722
Número CAS: 56-81-5
EINECS: 0
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM