Kits Spectroquant®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.14562.0001
1.00615.0001
1.14562.0001EA
194
EUR
1.14562.0001
1.00615.0001
Kits Spectroquant®, Supelco®
Kits para análise ambiental
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request).
- Muito fácil de usar, métodos validados
- Todos os reagentes necessários para a análise estão contidos dentro das células para praticamente todos os parâmetros de teste
- O design da embalagem protege as células da flutuação da temperatura e da humidade durante o armazenamento e o transporte
- O código de barras presente nas células garante que seja selecionado o método correto de análise, eliminando erros e reduzindo os tempos de configuração
Nota: O intervalo citado na tabela abaixo refere-se aos instrumentos Prove e Nova. Para alguns kits de teste o intervalo de medição disponível para os instrumentos Spectroquant® Multy and Move 100 pode ser reduzido.