Print…
Test kits, nitrogen (total) cell tests, Spectroquant®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.00613.0001 1.14537.0001 1.14763.0001
1.00613.0001EA 128.56 EUR
1.00613.0001 1.14537.0001 1.14763.0001
Test kits, nitrogen (total) cell tests, Spectroquant®, Supelco®
Kits para análise ambiental
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request).
  • Muito fácil de usar, métodos validados
  • Todos os reagentes necessários para a análise estão contidos dentro das células para praticamente todos os parâmetros de teste
  • O design da embalagem protege as células da flutuação da temperatura e da humidade durante o armazenamento e o transporte
  • O código de barras presente nas células garante que seja selecionado o método correto de análise, eliminando erros e reduzindo os tempos de configuração
Nota: O intervalo citado na tabela abaixo refere-se aos instrumentos Prove e Nova. Para alguns kits de teste o intervalo de medição disponível para os instrumentos Spectroquant® Multy and Move 100 pode ser reduzido.
ISO 23697-1: Water Quality — Determination of Total Bound Nitrogen (STTNb) in Water Using Small-Scale Sealed Tubes — Part 1
• Method: This standard describes the total nitrogen determination using the Dimethyl phenol reaction following Koroleff digestion.
• Spectroquant® Cell Tests 1.00613 and 1.14763 correspond to this norm.