Print…
Cloreto de bário em solução aquosa USP Test Solution (TS)
Fornecedor: VWR Chemicals
85332.180EA 33 EUR
85332.180 85332.260
Cloreto de bário em solução aquosa USP Test Solution (TS)
Cloreto de bário
Ready to use test/reagent solutions (TS and RS).
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Fórmula: BaCl₂
Ponto de Fusão: ~ 963 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003445
Número CAS: 10361-37-2
EINECS: 0
UN: 3287
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00998