Print…
Tiocianato de amônia em solução aquosa USP Test Solution (TS)
Fornecedor: VWR Chemicals
85331.180EA 37.7 EUR
85331.180 85331.260
Tiocianato de amônia em solução aquosa USP Test Solution (TS)
Tiocianato de amónia
Ready to use test solution (TS).
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Fórmula: NH₄SCN
Ponto de Fusão: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011428
Número CAS: 1762-95-4
EINECS: 0
Merck Index: 13,00564