Print…
Carbonato de amônia em solução aquosa USP Test Solution (TS)
Fornecedor: VWR Chemicals
85328.180EA 56.5 EUR
85328.180 85328.260
Carbonato de amônia em solução aquosa USP Test Solution (TS)
Carbonato de amónia
Ready to use test solution (TS).
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Manufactured with controlled processes
  • Independent, traceable and certified
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Fórmula: (NH₄)₂CO₃
Ponto de Fusão: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010890
Número CAS: 506-87-6
EINECS: 0
Merck Index: 13,00508