Print…
Kits Spectroquant®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.09717.0001 1.14833.0001
1.09717.0001EA 143 EUR
1.09717.0001 1.14833.0001
Kits Spectroquant®, Supelco®
Kits para análise ambiental
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request). Spectroquant® cell test kits.
  • Muito fácil de usar, métodos validados
  • Todos os reagentes necessários para a análise estão contidos dentro das células para praticamente todos os parâmetros de teste
  • O design da embalagem protege as células da flutuação da temperatura e da humidade durante o armazenamento e o transporte
  • O código de barras presente nas células garante que seja selecionado o método correto de análise, eliminando erros e reduzindo os tempos de configuração
Kits de teste de reagente Spectroquant®
- Misturas de reagentes prontas a usar, extremamente estáveis, num design fácil de utilizar
- Possibilidade de escolha do formato adequado das células, de acordo com a gama de medição
- Prazo de validade longo, de até 3 anos - tudo à temperatura ambiente.
- Seleção automática do método correto com a ajuda da identificação de código de barras AutoSelector
Nota: O intervalo citado na tabela abaixo refere-se aos instrumentos Prove e Nova. Para alguns kits de teste o intervalo de medição disponível para os instrumentos Spectroquant® Multy and Move 100 pode ser reduzido.
Note: For determination of the total content of lead please use one of the Crack Sets (10 or 10C) before the photometric procedure.