Print…
Kits de cor visuais, MQuant®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.14417.0001 1.14429.0001 1.14798.0001 1.18457.0002
1.14417.0001EA 161 EUR
1.14417.0001 1.14429.0001 1.14798.0001 1.18457.0002
Kits de cor visuais, MQuant®, Supelco®
Kits para análise ambiental
Testes rápidos, comparação visual da cor.
  • Resultados em aprox. 7 minutos
  • Fáceis de usar
  • Gamas de medição orientadas para a aplicação
  • Portáteis
  • Estão disponíveis várias recargas (RP) económicas
MQuant® com cartão de comparação
By using cuvettes with a long light path, the MQuant® (MCC) test kits are especially suited for measuring low ion concentrations (some as low as 0,005 mg/l). These test kits are especially appropriate for analysing drinking water, spring water, purified and mineral water, as well as cooling and boiler water.
MQuant® com disco de comparação
Utilizando os discos de comparação, estes kits de teste são especialmente adequados para a análise de águas turvas e com cor. O disco de comparação é um equipamento de comparação prático e robusto que fornece resultados fiáveis, mesmo em ambientes húmidos. Ideal para amostras de média a alta concentração em aplicações que vão desde testes a água engarrafada até águas residuais e outros testes industriais.
Fornecimento: cada kit de teste contém todos os reagentes e cuvetes de reacção necessários, uma tabela de comparação de cores ou uma roda de comparação, e instruções completas sobre o modo de utilização.