Print…
Acessórios para facas de segurança
Fornecedor: MARTOR ARGENTAX
9921.08 9922.08 9920.08
233-0198EA 37.5 EUR
233-0198 MARO9922.08 223-0116
Acessórios para facas de segurança
Facas
Estes suportes robustos feitos de nylon durável permitem transportar cortadores MARTOR, bem como tesouras de segurança, quando não estão a ser utilizados.
  • Estojo pequeno: ideal para todas as tesouras de segurança e sistemas de corte compactos MARTOR + espaço adicional para uma caneta ou uma embalagem de lâminas
  • Estojo médio: ideal para todas as tesouras de segurança e sistemas de corte de média dimensão MARTOR + bolsos adicionais para outro sistema de corte adicional, uma caneta e uma embalagem de lâminas
  • Estojo grande: ideal para todas as tesouras de segurança e sistemas de corte de grande dimensão MARTOR + bolsos adicionais para outro sistema de corte, uma caneta e uma embalagem de lâminas
O estojo para cinto pode ser fixado ao cinto de duas formas: com clipe ou fecho de Velcro. Recomenda-se a utilização de Velcro para cintos; o clipe também pode ser utilizado em muitas outras partes do vestuário, como no bolso das calças.