Print…
Turbidímetros portáteis, Turb® 430
Fornecedor: WTW
600320 600325 600326 600321
705-1027EA 2340 EUR
705-1027 662-2147 705-0672 705-0671
Turbidímetros portáteis, Turb® 430
Turbidímetros
The Turb 430, with lab option via LabStation, include drinking water testing, environmental monitoring, laboratory reference measurements and process control.
  • Gama de medição identificada automaticamente
  • Estojo robusto para trabalho de campo e LabStation LSFlex para facilitar a utilização no laboratório, como acessórios opcionais
Certificações: Scattered light characteristics according to the European Pharmacopoeia 5,0.
AQA for data evaluation by interval setting and GLP compliant data export to a PC with LS data software option.
Fornecimento: OMais informação do produto