Print…
Kits de cor visuais, MQuant®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.08048.0001 1.14653.0001
1.08048.0001EA 124 EUR
1.08048.0001 1.14653.0001
Kits de cor visuais, MQuant®, Supelco®
Kits para análise ambiental
Testes rápidos, comparação visual da cor.
  • Resultados em aprox. 5 minutos
  • Fáceis de usar
  • Gamas de medição orientadas para a aplicação
  • Portáteis
  • Estão disponíveis várias recargas (RP) económicas
MQuant® métodos titulométricos e colorimétricos:
Esta gama inclui testes colorimétricos e titulométricos. Por ser muito abrangente, o sistema de teste rápido é o método ideal para a análise de águas de aquários, piscinas, ecologia aquática, águas ambientais e águas de arrefecimento e de caldeiras.
** 1 gota
Fornecimento: cada kit de teste contém todos os reagentes e cuvetes de reacção necessários, uma tabela de comparação de cores e instruções completas sobre o modo de utilização.
Atenção: ** 1 gota