Print…
Kits de cor visuais, MQuant®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.14670.0001 1.14801.0001 1.14826.0001 1.14976.0001 1.14978.0001 1.14979.0002 1.14977.0002 1.18326.0002 1.14803.0002 1.14434.0001
1.14670.0001EA 44.7 EUR
1.14670.0001 1.14801.0001 1.14826.0001 1.14976.0001 1.14978.0001 1.14979.0002 1.14977.0002 1.18326.0002 1.14803.0002 1.14434.0001
Kits de cor visuais, MQuant®, Supelco®
Kits para análise ambiental
Kits de teste para análise semiquantitativa rápida in situ, dispensando o transporte das amostras para o laboratório. As instruções passo a passo, simples e com ilustrações, fazem com que os kits possam ser usados por qualquer pessoa sem formação química especializada.
  • Resultados em aprox. 1 minuto
  • Fáceis de usar
  • Gamas de medição orientadas para a aplicação
  • Portáteis
  • Estão disponíveis várias recargas (RP) económicas
MQuant® com disco de comparação
Utilizando os discos de comparação, estes kits de teste são especialmente adequados para a análise de águas turvas e com cor. O disco de comparação é um equipamento de comparação prático e robusto que fornece resultados fiáveis, mesmo em ambientes húmidos. Ideal para amostras de média a alta concentração em aplicações que vão desde testes a água engarrafada até águas residuais e outros testes industriais.
MQuant® métodos titulométricos e colorimétricos
This range comprises both titrimetric and colorimetric tests for medium concentrations. With its broad range of available test parameters, these quick tests are the method of choice for aquaria, fish farming, aquatic ecology, environmental, cooling and boiler water analysis.
MQuant® com cartão de comparação
Utilizando as cuvetes com uma trajectória de luz longa, os kits de teste MQuant® (MCC) são especialmente indicados para medir concentrações de iões baixas (por vezes tão baixas como 0,005 mg/L). Estes kits de teste são especialmente adequados para a análise de água potável, água de fonte, água purificada e mineral, e ainda de água de arrefecimento e de caldeiras.
A tabela abaixo indica qual sistema de medição é usado para qual teste, veja na coluna 'Tipo'.
MCD=disco comparador MQuant®
MCC=cartão comparador MQuant®
MTC=titulação e colorimetria MQuant®
Fornecimento: Cada kit de teste contém todos os reagentes e cuvetes de reacção necessários, uma tabela de comparação de cores ou uma roda de comparação, e instruções completas sobre o modo de utilização.
Embalagem: RP=recarga