Print…
Acetonitrilo, anidro (máx. 0.001% H₂O) ≥99.95% para síntese de DNA
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Cianeto de metilo
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
85501.290EA 62.5 EUR
85501.290 85501.400 85501.320 85501.500 85501.911 85501.914 VWRC85501.321
Acetonitrilo, anidro (máx. 0.001% H₂O) ≥99.95% para síntese de DNA
Acetonitrilo
Fórmula: H₃CCN
Peso Molecular: 41.05 g/mol
Ponto de ebulição: 81.6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45.7 °C
Densidade: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 5 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001878
Número CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99.95 %
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 1 ppm
Water Max. 10 ppm