Print…
Kits de cor visuais, amónio, MQuant®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.08024.0001 1.11117.0001 1.14400.0001 1.14657.0001 1.14423.0002 1.14428.0002 1.14750.0002
1.08024.0001EA 88.5 EUR
1.08024.0001 1.11117.0001 1.14400.0001 1.14657.0001 1.14423.0002 1.14428.0002 1.14750.0002
Kits de cor visuais, amónio, MQuant®, Supelco®
Kits para análise ambiental
Kits de teste para análise semiquantitativa rápida in situ, dispensando o transporte das amostras para o laboratório. As instruções passo a passo, simples e com ilustrações, fazem com que os kits possam ser usados por qualquer pessoa sem formação química especializada.
  • Resultados em aprox. 3 - 15 minutos
  • Fáceis de usar
  • Gamas de medição orientadas para a aplicação
  • Portáteis
  • Estão disponíveis várias recargas (RP) económicas
MQuant® com disco de comparação
Utilizando os discos de comparação, estes kits de teste são especialmente adequados para a análise de águas turvas e com cor. O disco de comparação é um equipamento de comparação prático e robusto que fornece resultados fiáveis, mesmo em ambientes húmidos. Ideal para amostras de média a alta concentração em aplicações que vão desde testes a água engarrafada até águas residuais e outros testes industriais.
MQuant® métodos titulométricos e colorimétricos.
Esta gama inclui testes colorimétricos e titulométricos. Por ser muito abrangente, o sistema de teste rápido é o método ideal para a análise de águas de aquários, piscinas, ecologia aquática, águas ambientais e águas de arrefecimento e de caldeiras.
MQuant® com cartão de comparação
Utilizando as cuvetes com uma trajectória de luz longa, os kits de teste MQuant® (MCC) são especialmente indicados para medir concentrações de iões baixas (por vezes tão baixas como 0,005 mg/L). Estes kits de teste são especialmente adequados para a análise de água potável, água de fonte, água purificada e mineral, e ainda de água de arrefecimento e de caldeiras.
A tabela abaixo indica qual sistema de medição é usado para qual teste, veja na coluna 'Tipo'
MCD = disco comparador MQuant®
MCC = cartão comparador MQuant®
MTC = titulação e colorimetria MQuant®
Fornecimento: Cada kit de teste contém todos os reagentes e cuvetes de reacção necessários, uma tabela de comparação de cores ou uma roda de comparação, e instruções completas sobre o modo de utilização.
Embalagem: RP= recarga