Print…
Kits de cor visuais, MQuant®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.14412.0001 1.14782.0002 1.14780.0001
1.14412.0001EA 211 EUR
1.14412.0001 1.14782.0002 1.14780.0001
Kits de cor visuais, MQuant®, Supelco®
Kits para análise ambiental
Testes rápidos, comparação visual da cor.
  • Resultados em aprox. 5 minutos
  • Fáceis de usar
  • Gamas de medição orientadas para a aplicação
  • Portáteis
  • Estão disponíveis várias recargas (RP) económicas
MQuant® com cartão de comparação
Utilizando as cuvetes com uma trajectória de luz longa, os kits de teste MQuant® (MCC) são especialmente indicados para medir concentrações de iões baixas (por vezes tão baixas como 0,005 mg/L). Estes kits de teste são especialmente adequados para a análise de água potável, água de fonte, água purificada e mineral, e ainda de água de arrefecimento e de caldeiras.
MQuant® com disco de comparação
Utilizando os discos de comparação, estes kits de teste são especialmente adequados para a análise de águas turvas e com cor. O disco de comparação é um equipamento de comparação prático e robusto que fornece resultados fiáveis, mesmo em ambientes húmidos. Ideal para amostras de média a alta concentração em aplicações que vão desde testes a água engarrafada até águas residuais e outros testes industriais.
Fornecimento: cada kit de teste contém todos os reagentes e cuvetes de reacção necessários, uma tabela de comparação de cores ou uma roda de comparação, e instruções completas sobre o modo de utilização.