Print…
VWR® Traceable®, USB Data Logging Refrigerator/Freezer Thermometers
Fornecedor: VWR Collection
620-2442EA 387 EUR
620-2442 620-2443
VWR® Traceable®, USB Data Logging Refrigerator/Freezer Thermometers
Termómetros Termómetros Digitais
Termómetro com registo de dados com intervalos de tempo definidos pelo utilizador. Ideal para monitorizar as temperaturas em frigoríficos, congeladores, banhos-maria, blocos de aquecimento e incubadoras.
  • Intervalo de registo de dados definido pelo utilizador de uma observação/minuto a uma observação/24 horas
  • A estrutura de memória volátil mantém as 1 000 000 observações de temperatura mais recentes
  • A função de alarme inteligente apresenta um alarme visual/audível que continua a produzir o alarme, mesmo se a unidade voltar a condições de não alarme
  • Armazena até 10 eventos de alarme individuais
  • Recuperação de dados sem complicações: a unidade pode continuar a ser utilizada durante a transferência e a análise de dados
  • Indicadores de estado: bateria fraca, memória cheia, transferência de dados por USB e estado do alarme ativo
  • Os dados registados (ficheiro CSV) serão transferidos do termómetro para um PC ou Mac utilizando uma unidade Flash USB (não incluída)
  • Caixa de plástico ABS, de elevada resistência ao impacto e a produtos químicos
Certificações: Marcação CE. Cumpre os requisitos atuais da CDC para monitorização e armazenamento de vacinas. Certificado Traceable® ao NIST.
Fornecimento: Fornecido com sensores RTD de platina, sonda(s) 316 de aço inoxidável, suporte, VELCRO®, tiras magnéticas, suporte de parede, certificado Traceable® e pilhas.