Print…
Ácido clorídrico 1 mol/l (1 N) para produção biofarmacêutica
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
85447.320EA 26.8 EUR
85447.320 85447.460
Ácido clorídrico 1 mol/l (1 N) para produção biofarmacêutica
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Densidade: 1,014 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Passes test
Free bromine or chlorine Passes test
Identification Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 100 ppm
Free chlorine Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 80 ppm
SO3 (Sulphite) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
As (Arsenic) Max. 0.1 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin Max. 0,5 EU/ml
Filtered at 0,2 µm Confirmed
Titer 0.95 - 1.05 mol/l