Print…
VWR®, Transiluminadores de LED de luz azul, Blue
Fornecedor: VWR Collection
730-1467EA 2100 EUR
730-1467 730-1468
VWR®, Transiluminadores de LED de luz azul, Blue
Transiluminadores Transiluminadores de Luz Azul
Os transiluminadores de luz azul são frequentemente utilizados como uma alternativa aos transiluminadores UV, quando os utilizadores pretendem utilizar 'corantes seguros' em vez de brometo de etídio. Um transiluminador de luz azul é uma fonte de luz 'segura', em que o utilizador não é exposto a radiação UV nociva e as amostras estão isentas de fotodestruição.