Print…
VWR®, Pipetas multicanal, eletrónicas, volume variável
Fornecedor: VWR Collection
613-5419EA 1150 EUR
613-5419 613-5420 613-5421 613-5422 613-5423 613-5424 613-5425 613-5426 613-5782 613-5783
VWR®, Pipetas multicanal, eletrónicas, volume variável
Pipetas Micropipetas
Estas pipetas combinam uma exatidão, precisão e robustez superiores com um avançado design ergonómico.
  • Facilidade de utilização: Apenas dois botões e cinco modos de pipetagem; permite uma fácil programação apenas com uma mão e um início rápido do ciclo de pipetagem
  • Modo CUSTOM (Personalizado): os utilizadores podem criar rápida e facilmente protocolos específicos graças ao software VWR® Protocol Builder
  • Ergonomia avançada: leve e com um equilíbrio perfeito, não requer praticamente nenhum esforço reduzindo significativamente as lesões por esforço repetitivo
  • Adapta-se confortavelmente à mão esquerda ou à mão direita e permite uma rotação de 360° da parte inferior
  • Acionamento do êmbolo totalmente motorizado: para um fornecimento de amostras uniforme e regular em cada canal
  • Os suportes para pontas foram concebidos para uma adaptação perfeita e segura das pontas e uma ejeção fácil graças a uma barra do ejetor curva
  • As pipetas podem ser utilizadas durante o carregamento sem comprometer o desempenho
As pipetas eletrónicas VWR® proporcionam um excelente desempenho em todos os modos de pipetagem. Virtualmente, não necessitam de qualquer força para aspirar e distribuir as amostras e reduz significativamente a RSI (Lesão por Esforço Repetitivo) associada ao trabalho de rotina.
Modos de pipetagem: PIPET (Pipetar) (modo padrão), REVERSE (Invertido), REPETITIVE (Repetitivo), MIX (Mistura) e CUSTOM (Personalizado).
Informações de encomenda: Cada pipeta é fornecida com uma bateria de iões de lítio, alimentação elétrica por USB (5 V), extensão do ejetor da ponta (apenas para modelos de 10 µl), certificado de conformidade e um guia de início rápido. Os suportes de acessórios são vendidos em separado.