Print…
Reactive yellow 86, pó amarelo
Fornecedor: MP Biomedicals
0219547925 0219547980
ICNA0219547925EA 55.3 EUR
ICNA0219547925 ICNA0219547980
Reactive yellow 86, pó amarelo
Reactive yellow 86
Fórmula: C₁₈H₁₄Cl₂N₈Na₂O₉S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179314
Número CAS: 61951-86-8
Encomendar
Identity Test Passes