Print…
Fenoprofen calcium salt hydrate, pó branco
Fornecedor: MP Biomedicals
Atenção
0215803810 0215803805
ICNA0215803810EA 193 EUR
ICNA0215803810 ICNA0215803805
Fenoprofen calcium salt hydrate, pó branco
Fenoprofen calcium salt hydrate
Soluble in methanol (7,5 mg/ml ).
Soluble in methanol (7,5 mg/ml ).
Fórmula: C₃₀H₂₆O₆Ca·xH₂O
Número MDL : MFCD00242722
Número CAS: 53746-45-5
Encomendar
Moisture content <10%