Print…
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, pó
Fornecedor: MP Biomedicals
0215168183 0215168180
ICNA0215168183EA 300 EUR
ICNA0215168183 ICNA0215168180
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, pó
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Soluble in methanol, warm water (100 mg/65 ml) and DMF (20 mg/ml).
Fórmula: C₁₈H₂₁NO₈
Número MDL : MFCD00065481
Número CAS: 37067-30-4