Print…
Citrinin, amarelo, pó cristalino
Fornecedor: MP Biomedicals
0215070001 0215070005 0215070010
ICNA0215070001EA 56.7 EUR
ICNA0215070001 ICNA0215070005 ICNA0215070010
Citrinin, amarelo, pó cristalino
Citrinin
Soluble in alcohol, dioxane, dilute alkali, dichloromethane (10 mg/mL - clear, yellow solution), practically insoluble in water.
Fórmula: C₁₃H₁₄O₅
Número MDL : MFCD00006912
Número CAS: 518-75-2