Print…
Adenosina 5'-monofosfato de sal dissódico (sal dissódico AMP) hidratado ≥99%, pó
Fornecedor: MP Biomedicals
0215026425 0215026480 0215026405
ICNA0215026425EA 218 EUR
ICNA0215026425 ICNA0215026480 ICNA0215026405
Adenosina 5'-monofosfato de sal dissódico (sal dissódico AMP) hidratado ≥99%, pó
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (AMP disodium salt) hydrate
Fórmula: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P·H₂O
Número MDL : MFCD00065023
Número CAS: 4578-31-8
Encomendar
Synonyms AMP; 5'-Adenylic acid; 5′-AMP-Na2
Form White Powder
Storage Store at −0 °C.
Optical Rotation [α]20/D −43± 2°, c = 1% in 0,5 M Na2HPO4 (dry matter) (Lit.)
pH 7 (Lit.)
Source Yeast