α-Ácido linoleico 45 - 65%, líquido
Fornecedor: MP Biomedicals
0210218890
0210218880
0210218891
ICNA0210218890EA
359
EUR
ICNA0210218890
ICNA0210218880
ICNA0210218891
α-Ácido linoleico 45 - 65%, líquido
α-Ácido linoleico
Linolenic acid belongs to the class of omega-3 fatty acids.
Fórmula:
C₁₈H₃₀O₂ |
Número MDL :
MFCD00065720 Número CAS: 463-40-1 |