Print…
L-α-Glycerophosphoryl Choline, Cadmium Chloride Complex (de gema de ovo) ∼98%, pó branco
Fornecedor: MP Biomedicals
Perigo
02100487.5 0210048701
ICNA02100487.5EA 0 EUR
ICNA02100487.5 ICNA0210048701
L-α-Glycerophosphoryl Choline, Cadmium Chloride Complex (de gema de ovo) ∼98%, pó branco
L-α-Glycerophosphoryl Choline, Cadmium Chloride Complex
Fórmula: C₈H₂₀CdCl₂NO₆P
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 64681-08-9
EINECS: 265-010-1