Print…
Pontas com filtro de barreira, longas, ART™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2140-HR 2079-HR 2080-HR 2160P-HR
732-1140EA 71.5 EUR
732-1140 732-2398 732-2400 732-2406
Pontas com filtro de barreira, longas, ART™
Pontas de pipetas
Pontas com filtro de barreira estéreis concebidas para funcionar com qualquer pipeta e aplicação. A barreira fornece 100% de proteção contra contaminação de líquidos e por aerossóis.
  • Transparentes, estéreis
  • Isentas de Rnase, Dnase, ATP, microrganismos, endotoxinas, pirogénos e inibidores de PCR
  • Comprimento longo evita a contaminação ao manter o eixo da pipeta fora do recipiente da amostra
  • Tampa pode ser facilmente realinhada da abertura tradicional para uma tampa articulada para acesso às pontas com apenas uma mão
  • Trinco frontal fecha e bloqueia de forma segura e com proteção do armazenamento