Print…
Pontas com filtro de barreira, baixa retenção, longas, ART™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2140-05-HR 2079-05-HR 2080-05-HR 2160P-05-HR
732-1179EA 81.8 EUR
732-1179 732-2397 732-2399 732-2405
Pontas com filtro de barreira, baixa retenção, longas, ART™
Pontas de pipetas
Essas pontas de barreira são projetadas para caber em praticamente qualquer pipeta e aplicação. A barreira autovedante oferece 100% de proteção contra aerossóis e contaminação por líquidos. Usando tecnologia avançada de baixa retenção, a superfície interna hidrofóbica dessas pontas reduz significativamente a perda de amostra para adesão e maximiza a recuperação da amostra.
  • Transparentes, estéreis
  • Isentas de Rnase, Dnase, ATP, microrganismos, endotoxinas, pirogénos e inibidores de PCR
  • Comprimento longo evita a contaminação ao manter o eixo da pipeta fora do
Mais informação do produto
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação
Certificação ambiental IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)