Print…
Estearato de cálcio NF
Fornecedor: Spectrum Chemical
CA169-12KG CA169-2.5KG CA169-45KGBL
SPCMCA169-12KGEA 1150 EUR
SPCMCA169-12KG SPCMCA169-2.5KG SPCMCA169-45KGBL
Estearato de cálcio NF
Estearato de cálcio
BSE/TSE statement (available upon request)
Kosher certified
Fórmula: C₃₆H₇₀CaO₄
Ponto de Fusão: 147…149 °C
Densidade: 1,065 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036390
Número CAS: 1592-23-0
EINECS: 216-472-8
Merck Index: 13,01708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66064c431fc65dcdf98ff2bc1d0227f37de78108&vid=c1765b9467ae214d145f3824443319aa43d8bd1e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay 9% Min.