Print…
Hidrogenofosfato de cálcio dihidratado, pó USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Sinônimos: Calcium phosphate dibasic dihydrate, Calcium hydrogen phosphate dihydrate, Calcium hydrogenphosphate dihydrate, Dibasic Calcium Phosphate Dihydrate
CA160-12KG CA160-2.5KG CA160-50KGBL CA160-500GM
SPCMCA160-12KGEA 1300 EUR
SPCMCA160-12KG SPCMCA160-2.5KG SPCMCA160-50KGBL SPCMCA160-500GM
Hidrogenofosfato de cálcio dihidratado, pó USP
Hidrogenofosfato de cálcio dihidratado
Form: Powder
Fórmula: HCaO₄P·2H₂O
Ponto de Fusão: 36 °C
Densidade: 2,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149621
Número CAS: 7789-77-7
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01699
Encomendar
Assay 98% Min.