Print…
D-gluconato de cálcio monohidratado ≥98.5% USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
CA146-12KG CA146-2.5KG CA146-50KGBL
SPCMCA146-12KGEA 1280 EUR
SPCMCA146-12KG SPCMCA146-2.5KG SPCMCA146-50KGBL
D-gluconato de cálcio monohidratado ≥98.5% USP
D-gluconato de cálcio monohidratado
Fórmula: C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O
Ponto de Fusão: 178 °C
Número MDL : MFCD00150787
Número CAS: 66905-23-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 13,01671
Encomendar
Assay 98.5% Min.