Print…
Cloreto de benzetônio USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Perigo
Sinônimos: Hyamine
BE129-12KGBL BE129-2.5KG BE129-50KGBL BE129-125GMGL
SPCMBE129-12KGBLEA 0 EUR
SPCMBE129-12KGBL SPCMBE129-2.5KG SPCMBE129-50KGBL SPCMBE129-125GMGL
Cloreto de benzetônio USP
Cloreto de benzetónio
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Fórmula: C₂₇H₄₂ClNO₂
Peso Molecular: 448.09 g/mol
Ponto de Fusão: 164…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011742
Número CAS: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01074
Encomendar
Assay 97% Min.