Print…
Cysteaminium chloride
Fornecedor: Spectrum Chemical
Sinônimos: 2-MEA
C2722-50KGBL C2722-100GM
SPCMC2722-50KGBLEA 0 EUR
SPCMC2722-50KGBL SPCMC2722-100GM
Cysteaminium chloride
Cysteaminium chloride
Fórmula: C₂H₇NS·HCl
Peso Molecular: 113.61 g/mol
Número MDL : MFCD00012904
Número CAS: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
Encomendar
Assay 98% Min.