Print…
D-gluconato de cálcio, anidro, pó USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Sinônimos: Calcium Gluconate, Calcium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, Gluconate Calcium, D-Gluconic acid calcium salt
C1939-12KG C1939-2.5KG C1939-50KGBL
SPCMC1939-12KGEA 1280 EUR
SPCMC1939-12KG SPCMC1939-2.5KG SPCMC1939-50KGBL
D-gluconato de cálcio, anidro, pó USP
D-gluconato de cálcio
Form: Powder
Fórmula: HOH₂C(CH(OH))₄COOCa
Peso Molecular: 430.38 g/mol
Ponto de Fusão: 178
Número MDL : MFCD00064209
Número CAS: 299-28-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 13,01671
Encomendar
Assay 98% Min.