Print…
Hidrogenofosfato de cálcio, anidro, pó USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
C1890-12KG C1890-45KGBL
SPCMC1890-12KGEA 1280 EUR
SPCMC1890-12KG SPCMC1890-45KGBL
Hidrogenofosfato de cálcio, anidro, pó USP
Hidrogenofosfato de cálcio
Form: Powder
Fórmula: CaHPO₄
Ponto de Fusão: 370 °C
Densidade: 2,89 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010909
Número CAS: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01697
Encomendar
Assay 98% Min.