Print…
Cellulose, microcristalino NF
Fornecedor: Spectrum Chemical
C1679-12KGBL C1679-2.5KG C1679-50KGBL
SPCMC1679-12KGBLEA 1430 EUR
SPCMC1679-12KGBL SPCMC1679-2.5KG SPCMC1679-50KGBL
Cellulose, microcristalino NF
Cellulose
Allergen statement (available upon request)
Fórmula: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Ponto de Fusão: 260…270 °C
Densidade: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081512
Número CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977