Print…
Kits de cor visuais, teste de cobre MQuant®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.18459.0002 1.14765.0001
1.18459.0002EA 200 EUR
1.18459.0002 1.14765.0001
Kits de cor visuais, teste de cobre MQuant®, Supelco®
Kits para análise ambiental
Testes rápidos, comparação visual da cor.
  • Resultados em aprox. 5 minutos
  • Fáceis de usar
  • Gamas de medição orientadas para a aplicação
  • Portáteis
  • Estão disponíveis várias recargas (RP) económicas
MQuant® com disco de comparação
Utilizando os discos de comparação, estes kits de teste são especialmente adequados para a análise de águas turvas e com cor. O disco de comparação é um equipamento de comparação prático e robusto que fornece resultados fiáveis, mesmo em ambientes húmidos. Ideal para amostras de média a alta concentração em aplicações que vão desde testes a água engarrafada até águas residuais e outros testes industriais.
RP= Refill pack.
Fornecimento: Each test kit contains all the necessary reagents, reaction cuvettes, colour comparison chart and extensive instructions for use.